Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Mikroröhrchen-Racks
GREENER_CHOICE
Schützen Sie Proben, und stapeln Sie Racks mit diesem 96-Well Flipper Mikroröhrchen-Rack.
Marke:  Thermo Scientific™ 8780
263.55 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11550115
  • 392.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schützen Sie Proben und stapeln Sie Gestelle mit dem Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Mikroröhrchen-Gestell. Das Gestell, das mit einem alphanumerischen Gitter zur einfachen Identifizierung der Röhrchen geformt ist, fasst 0,5 ml-Röhrchen auf der einen Seite und 1,5 ml-Röhrchen auf der anderen Seite.
  • Aufnahme von 0,5 ml-Röhrchen auf einer Seite und 1,5 ml-Röhrchen auf der anderen Seite
  • Mit alphanumerischem Gitter zur einfachen Röhrchenidentifikation
  • Verschiedene Farben erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-Well Flipper Rack
Grün fluoreszierend
Polypropylen
Ja
Flipper Rack
Röhrchen (2 ml), Röhrchen (1,5 ml), Röhrchen (2,0 ml)
Rechteckig
10 Gestelle
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 96-Well Flipper™ Mikroröhrchen-Racks > Grün fluoreszierend
Eingeschränkte Garantiezeit:
Gemäß unseren Garantiebestimmungen und -ausschlüssen, die Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, gewähren wir für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab Datum des Versandtages.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.