Learn More
Brady™ Hochleistungsdruckband der B30-Serie
Drop & Click-Wechselfarbbänder der B30-Serie ermöglichen ein einfaches Auswechseln des Farbbandes in nur 5 Sekunden. Keine Kalibrierung, kein Gewindedrehen, kein Abfall, keine Probleme und die Tinte zeigt immer in die richtige Richtung!
Marke: Brady™ 143118
106.61 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
B30 Series Drop & Click print ribbons enable 5-second ribbon supply changes. No calibrating, no threading, no waste, no hassles and the ink always faces the right direction!
- Einfarbiges Farbband zum Drucken einer einzelnen Farbe auf ein Etikett
- Die Harzrezeptur der R6400 Serie bietet hervorragende chemische Beständigkeit und Abriebfestigkeit, wenn sie auf dem entsprechenden Etikettenmaterial von Brady™ gedruckt wird
- Empfohlen für die Verwendung mit Materialien mit chemischer Beständigkeit, wie z. B. Polyester für gefrorene Oberflächen (B-492) und chemikalienbeständiges Polyester (B-481)
Spezifikation
RoHS 2005/ 618/EC, MCV RoHS 2002/95/EC | |
Polyester | |
Unsteril | |
5° C | |
1/Pk. | |
0.0002 in | |
60 m x 110 mm | |
110 mm |
Schwarz | |
Etikett für konische Röhrchen | |
“Drop and Click” Wechselfarbbänder zum Wechseln in 5 s | |
B30-R6400 | |
Je 1 | |
0.0045 mm | |
60 m | |
B30-R6400 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30