Learn More
Corning™ KIMAX Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden:
Nicht sterile Röhrchen aus Pyrex™ Borosilikatglas.
Marke:  Corning™ 99502-15
110.21 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10130213
  • 116.01 CHF / 125 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Beschreibung
  • Einwegprodukt
  • Verschlusskappen nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 ml
Borosilikatglas
125
Unsteril
126 mm
Nicht enthalten
Nein
3000 × g
Ja
125
15 bis 415
Zylindrisch
Konisch
17 mm
Zentrifugenröhrchen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ KIMAX Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: > Zentrifugenröhrchen, Kapazität: 15 ml, Schraubgewinde