Learn More
Thermo Scientific™ Glaspartikelstandards der Serie 9000
Ersetzen Sie Polystyrol-Kügelchen in zahlreichen Anwendungen durch gemäß NIST™ nachverfolgbare Kügelchen aus Glas in Standardgrößen.
294.00 CHF - 352.00 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff | Ohne |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden. |
Farbe | Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anwendungen mit geringer Standardabweichung |
Produkttyp | Partikel in Standardgrößen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11824173
|
Thermo Scientific™
9002 |
2 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11543153
|
Thermo Scientific™
9008 |
8 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11854173
|
Thermo Scientific™
9010 |
10,0 ± 1,0 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11864173
|
Thermo Scientific™
9015 |
15 μm |
352.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11874173
|
Thermo Scientific™
9020 |
20 μm |
314.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11884173
|
Thermo Scientific™
9030 |
30 μm |
305.76 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11894173
|
Thermo Scientific™
9040 |
40 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11804183
|
Thermo Scientific™
9050 |
50 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11814183
|
Thermo Scientific™
9060 |
60 μm |
311.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11824183
|
Thermo Scientific™
9070 |
70 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11834183
|
Thermo Scientific™
9080 |
80 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11844183
|
Thermo Scientific™
9090 |
90 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10224924
|
Thermo Scientific™
9100 |
100 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10223274
|
Thermo Scientific™
91000 |
1000 μm |
314.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11824193
|
Thermo Scientific™
9110 |
110 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11834193
|
Thermo Scientific™
9120 |
120 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11844193
|
Thermo Scientific™
9140 |
140 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11854193
|
Thermo Scientific™
9170 |
170 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10035353
|
Thermo Scientific™
9200 |
200 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11874193
|
Thermo Scientific™
92000 |
2000 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11884193
|
Thermo Scientific™
9230 |
230 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10764195
|
Thermo Scientific™
9280 |
280 μm |
314.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11894203
|
Thermo Scientific™
9330 |
330 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10745235
|
Thermo Scientific™
9400 |
400 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11804223
|
Thermo Scientific™
9480 |
480 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11814223
|
Thermo Scientific™
9550 |
550 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10163394
|
Thermo Scientific™
9650 |
650 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
11834223
|
Thermo Scientific™
9750 |
750 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11844223
|
Thermo Scientific™
9950 |
950 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10187163
|
Thermo Scientific™
9005 |
5 μm |
294.00 CHF
1 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
Beschreibung
Ersetzen Sie Polystyrolsphären in vielen Anwendungen durch Thermo Scientific™ Glaspartikelstandards der Serie 9000, NIST™ rückverfolgbare Größenstandards aus trockenem Glas. Glas-Mikrosphären können für jede Anwendung eingesetzt werden, bei der ein NIST™ rückverfolgbarer Größenstandard mit geringer Größenverteilung benötigt wird, und die Probenbedingungen möglicherweise nicht für Polystyrolsphären geeignet sind. Glasmikrosphären besitzen eine höhere Toleranz gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln, zusätzlich zur höheren mechanischen und thermischen Stabilität.
Die Glas-Größenstandards sind sehr gleichmäßige, durch NIST rückverfolgbare Methoden kalibrierte Borosilikat- oder Kalknatronglassphären. Die Standards sind ideal für die Kalibrierung von Mikroskopen, Streugeräten oder anderen Partikelmessgeräten. Sie werden auch bei Laserlicht-Streuungsstudien und in der Erforschung kollodialer Systeme verwendet.- Mittlere Durchmesser wurden mit Thermo Fisher Scientific™ NIST™ rückverfolgbaren Mikroskopiemethoden kalibriert.
- Größenverteilung und Gleichförmigkeit werden anhand optischer Mikroskopie gemessen.
- Sphären werden anstelle unregelmäßig geformter Partikel verwendet, um die Reaktion von Analysesystemen auf formbestimmte Effekte zu minimieren.
- Die Produkte sind als Trockensphären verpackt.
- Die Packungen sind mit Chargennummern versehen, die den technischen Kundendienst und die Unterstützung nach dem Verkauf erleichtern sollen.
- Produkte der Serie 9000 mit einem Durchmesser von 2 μm bis 20 μm werden aus Borosilikatglas gefertigt und haben eine Dichte von 2,5 bis 2,55 g/cm3 sowie einen Brechungsindex bei 589 nm (25 °C) von 1,56.
- Produkte mit einem Durchmesser von 30 μm bis 2.000 μm werden aus Kalknatronglas gefertigt und haben eine Dichte von 2,4 bis 2,5 g/cm3 sowie einen Brechungsindex bei 589 nm (25 °C) von 1,51.
Inhalt:
Kalibrierungs- und Rückführbarkeitszertifikat gemäß NIST™, einschließlich Beschreibung der Kalibrierungsmethode und ihrer Messunsicherheit, Tabelle chemischer und physikalischer Eigenschaften, Sicherheitsdatenblatt mit Gebrauchs- und Entsorgungsanweisungen.
Empfohlen für:
Spacer-Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Verbunddicke erforderlich ist.
Hinweis:
Thermo Fisher Scientific™ besitzt eigene Konstruktions-, Produktions- und Messtechnikeinrichtungen, damit eine bessere Qualitätskontrolle gewährleistet ist und auf Kundenwünsche schneller reagiert werden kann. Neben diesen Polymer-Größenstandards bieten wir auch Kalibrierungsstandards in Silika- und Glasmaterialien an. Informationen zu spezifischen Anwendungen oder anderen Produktanforderungen, die hier nicht aufgelistet sind, erhalten Sie bei unserem Technischen Kundendienst.
Spezifikation
Ohne | |
Weiß | |
Partikel in Standardgrößen | |
Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil. |
Bei Raumtemperatur lagern. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden. | |
Anwendungen mit geringer Standardabweichung | |
1 g |