Learn More
Fisherbrand™ 8 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 8-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
253.00 CHF - 705.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) GC, HPLC
Menge 100
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Dicke (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11782428
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
08 15 0460
Rot-Orange, Durchsichtig, Schwarz Naturkautschuk/TEF 1,3 mm
253.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11757567
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
08 15 1637
Grau, Rot, Schwarz PTFE/Butyl 1,3 mm
283.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11844800
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
08 15 0886
Dunkelblau, Weiß, Schwarz Silikon/PTFE 1,3 mm
456.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11823560
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
08 15 1449
Rot, Weiß, Schwarz Silikon/PTFE 1,3 mm
705.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11792428
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
08 15 0293
Schwarz, Rot, Weiß Silikon/PTFE 1,3 mm
479.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11702438
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
08 15 0294
Rot, Weiß, Schwarz Silikon/PTFE 1 mm
571.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11814800
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
08 15 0427
Cremefarben, Rot, Schwarz Silikon/PTFE 1,5 mm
420.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11894800
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
08 15 1965
Rot-Orange, Schwarz Rotes Gummi/PTFE 1 mm
266.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 8 mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Schwarz
  • Mittelloch
  • 8-425-Gewinde
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Compliance
Eine Traceable Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und A2LA™-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Diese bestätigt die Rückverfolgbarkeit auf Standards des NIST™.
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
Polypropylen
GC, HPLC
100
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 8-425-Gewinde, vormontiertes Septum