Learn More
Fisherbrand™ 8 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 8-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 08 15 0886
384.56 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21972" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11844800
  • 446.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 8 mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Schwarz
  • Mittelloch
  • 8-425-Gewinde
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Compliance
Eine Traceable Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und A2LA™-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Diese bestätigt die Rückverfolgbarkeit auf Standards des NIST™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
Dunkelblau, Weiß, Schwarz
Polypropylen
100
Schraube
5,3 mm
8 mm
GC, HPLC
1,3 mm