Learn More
Fisherbrand™ 8 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 8-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 08 15 1637
253.34 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11757567
  • 283.00 CHF / 1000 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 8 mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Schwarz
  • Mittelloch
  • 8-425-Gewinde
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Compliance
Eine Traceable Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und A2LA™-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Diese bestätigt die Rückverfolgbarkeit auf Standards des NIST™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/Butyl
Grau, Rot, Schwarz
Polypropylen
100
Schraube
5,3 mm
8 mm
GC, HPLC
1,3 mm
8-425
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 8-425-Gewinde, vormontiertes Septum > Butyl/PTFE rot/grau ,1.3  mm Dicke ,55° Shore A