Learn More
Fisherbrand™ 8 mm-Schraubdichtung aus PP, schwarz, Mittelloch, 8-425-Gewinde, vormontiertes Septum
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke: Fisherbrand™ 08 15 0294
479.18 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21972" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 8 mm
- PP
- Schraubverschluss
- Schwarz
- Mittelloch
- 8-425-Gewinde
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
Compliance
Eine Traceable Bescheinigung mit individueller Seriennummer wird von einem nach ISO 17025 zertifizierten und A2LA™-akkreditierten Kalibrierlabor zur Verfügung gestellt. Diese bestätigt die Rückverfolgbarkeit auf Standards des NIST™.
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
8 mm | |
GC, HPLC | |
1 mm |
Rot, Weiß, Schwarz | |
Polypropylen | |
100 |