Learn More
Applied Biosystems™ 7300 Real Time PCR Systems Spectral Calibration Kit
Anwenderfreundliche, vorbeladene, optische 96-Well-Reaktionsplatten ermöglichen eine schnelle und problemlose Kalibrierung des 96HT Fast Echtzeit-PCR-Systems.
Marke: Applied Biosystems™ 4349182
Beschreibung
Dieses anwenderfreundliche Kit erzeugt auf dem 7300 Real-Time PCR System von Applied Biosystems™ die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für die Farbstoffe FAM™/SYBR™ Green I, VIC™/JOE™ und NED™/TAMRA™/ROX™ Das 7300 Real-Time PCR Systems Spektralkalibrierungskit I von Applied Biosystems™ enthält eine Hintergrundplatte, eine ROI-Kalibrierplatte (Untersuchungsbereich) sowie sieben Spektralkalibrierplatten mit sieben unterschiedlichen Farbstoffstandards.
Spezifikation
Enthält eine Hintergrundplatte, eine ROI-Kalibrierplatte und sieben spektrale Kalibrierplatten mit FAM™⁄SYBR™ Green I, VIC™⁄JOE™ und NED™⁄TAMRA™⁄ROX™ Farbstoffstandards). Bei –15 bis –25 °C lagern. Vor Licht schützen. | |
7300 System | |
Kit für Spektralkalibrierung | |
Trockeneis | |
Spektralkalibrierung |
FAM, JOE, NED, ROX, TAMRA™, VIC, SYBR™ Green | |
Fluoreszenz | |
Real Time PCR (qPCR) | |
1 Kit |