Learn More
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 Spektralkalibrierungsplatte 1 (FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™-Farbstoffe), 96-Well, 0,2 ml
Diese Platte stellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für FAM™, VIC™, ROX™ und SYBR™ Farbstoffe auf Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 und 5 96-Well 0,2 ml-Echtzeit-PCR-Systemen her.
Marke:  Applied Biosystems™ A26331
Artikelnummer. 15657868
  • 374.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Diese Platte stellt die reinen Farbstoffspektren und Mehrkomponenten-Werte für FAM™, VIC™, ROX™ und SYBR™ Farbstoffe auf Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3 und 5 96-Well 0,2 ml-Echtzeit-PCR-Systemen her. Es ermöglicht die gleichzeitige Durchführung mehrerer Farbstoffkalibrierungen in einer Platte, wodurch der Aufwand und die Zeit für die Farbstoffkalibrierung erheblich reduziert werden. Ausführliche Bedienungsanweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Geräts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
96-well, 0.2 mL
FAM, ROX, SYBR™, VIC
Spektrenkalibrierungsplättchen
Trockeneis
1 Platte
qPCR
Store at –20°C ± 5°C.
QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Pro, QuantStudio™ 7 Pro, QuantStudio™ 6 Flex (Software version 1.6 or later), QuantStudio™ 7 Flex (Software version 1.6 or later)
Spectral Calibration
0,2 ml
96-well, 0.2 mL
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Applied Biosystems™ QuantStudio™ 3/5 Spektralkalibrierungsplatte 1 (FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™-Farbstoffe), 96-Well, 0,2 ml > FAM, ROX, SYBR™, VIC