Learn More
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM Calibration Standard (20X)
Enthält eine DNA-Matrize und Primer
Marke:  Applied Biosystems™ 4425562
550.00 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10126904
  • 1046.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: 1 Röhrchen, das 1 ml einer 20 X-Lösung von DNA-Template und Primer enthält, kann in Kombination mit PCR-Reagenzien und Farbstoff zur Vorbereitung einer Platte für die thermische und optische High Resolution Melt (HRM)-Kalibrierung verwendet werden.
Beschreibung
Beschreibung
Kann zur Vorbereitung einer Platte für die thermische und optische High Resolution Melt (HRM)-Kalibrierung verwendet werden.
  • Applied Biosystems MeltDoctor HRM Calibration Standard enthält ein DNA-Template und Primer, die in Kombination mit PCR-Reagenzien und Farbstoff zur Vorbereitung einer Platte für die thermische und optische High Resolution Melt Kalibrierung verwendet werden können
Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, High Resolution Melting (HRM)-Analyse, Methylierungsanalyse, methylierungsempfindliche HRM-Analyse, PCR und Echtzeit-PCR, RNAi, Epigenetik und Non-Cording-RNA-Forschung, Echtzeit-PCR (qPCR)
Bestellinformation
Transport von nassem Eis; Lagerung bei -15 ° bis -25 °C; garantierte Mindesthaltbarkeit ist 60 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tube
HRM (High Resolution Melting)-Farbstoff
MeltDoctor™
Real Time PCR (qPCR)
1 ml
20 X
1 tube containing 1 mL of a 20X solution of DNA template and primers which, when mixed with PCR reagents and dye, can be used to prepare a calibration plate for thermal and optical High Resolution Melt (HRM).
Store at -15°C to -25°C
Guaranteed minimum shelf life is 60 days (exact expiry date printed on product and CofA).
7500 Fast System, 7900HT Fast System
HRM-Kalibrierungsstandard
Nasseis
Thermische Kalibrierung, optische Kalibrierung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Applied Biosystems™ MeltDoctor™ HRM Calibration Standard (20X) > 1 ml