Learn More
7-Deazahypoxanthin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15411809
Verfügbar ab: 04-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
7-Deazahypoxanthin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411809
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15411809
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64537.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3680-71-5 | C6H5N3O | 135.13 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Methylated 7-Deazahypoxanthines is used as regiochemical probes of xanthine oxidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Methylierte 7-Deazahypoxanthine werden als regiochemische Sonden der Xanthinoxidase verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Feuchtigkeits- und lichtempfindlich. Lagerung bei -20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3680-71-5
Summenformel C6H5N3O
Molekulargewicht (g/mol) 135.13
MDL-Nummer MFCD08445809
InChI-Schlüssel FBMZEITWVNHWJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 7-deazahypoxanthine, 3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, 4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-hydroxypyrrolopyrimidine, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, 3,7-dihydro-4h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 96194
IUPAC-Name 1H,4H,7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
SMILES O=C1N=CNC2=C1C=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 7-Deazahypoxanthine
Schmelzpunkt 345°C to 350°C
Farbe Braun
Menge 25 g
Beilstein 607869
Empfindlichkeit Light and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 135.13
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU22J018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog NumberH64537.14,H64537.06
Chargennummer81303029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH64537.14,H64537.06
ChargennummerQ28D017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH64537.14,H64537.06
ChargennummerU11E003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH64537.14,H64537.06
Chargennummer81500323 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH64537.14,H64537.06
Name des Produkts
7-Deazahypoxanthin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >