Learn More
6-Thioguanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11409187
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Thioguanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409187
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11409187
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21280.06
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
6-Thioguanine acts as an antineoplastic and purine antimetabolite. It is also useful as an inhibition of stimulated expression of TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) protein. It is involved in the treatment of acute leukemias and Psoriasis. Further, it is used for the treatment of ulcerative colitis and autoimmune diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in verdünnten Lösungen von Alkalihydroxiden und heißem Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154-42-7
Summenformel C5H5N5S
Molekulargewicht (g/mol) 167.19
MDL-Nummer MFCD00233553
InChI-Schlüssel WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thioguanine, thioguanine, tioguanine, 2-amino-6-mercaptopurine, 6-mercaptoguanine, tioguanin, tabloid, lanvis, 2-amino-6-purinethiol, 2-aminopurine-6-thiolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2723601
ChEBI CHEBI:9555
SMILES NC1=NC(=S)C2=C(N1)N=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Thioguanine
Schmelzpunkt >360°C
Prozentgehaltsbereich 0.98
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 157765
Merck Index 14,9337
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute solutions of alkali hydroxides and hot alcohol. Insoluble in water.
IUPAC-Name 2-Amino-6,7-dihydro-3H-purin-6-thion
Formelmasse 167.19
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog NumberB21280.06,B21280.03
Chargennummer10249723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberB21280.06,B21280.03
Chargennummer10247572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2023 Catalog NumberB21280.06,B21280.03
Chargennummer10244982 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2023 Catalog NumberB21280.06,B21280.03
Chargennummer5003M26X Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2022 Catalog NumberB21280.06,B21280.03
Name des Produkts
6-Thioguanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >