Learn More
6-Thioguanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11499177
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Thioguanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499177
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11499177
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21280.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 154-42-7 | C5H5N5S | 167.19 g/mol
6-Thioguanine acts as an antineoplastic and purine antimetabolite. It is also useful as an inhibition of stimulated expression of TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) protein. It is involved in the treatment of acute leukemias and Psoriasis. Further, it is used for the treatment of ulcerative colitis and autoimmune diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in verdünnten Lösungen von Alkalihydroxiden und heißem Alkohol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154-42-7
Summenformel C5H5N5S
Molekulargewicht (g/mol) 167.19
MDL-Nummer MFCD00233553
InChI-Schlüssel WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-thioguanine, thioguanine, tioguanine, 2-amino-6-mercaptopurine, 6-mercaptoguanine, tioguanin, tabloid, lanvis, 2-amino-6-purinethiol, 2-aminopurine-6-thiol
PubChem CID 2723601
ChEBI CHEBI:9555
SMILES NC1=NC(=S)C2=C(N1)N=CN2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Thioguanine
Schmelzpunkt >360°C
Prozentgehaltsbereich 0.98
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 157765
Merck Index 14,9337
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute solutions of alkali hydroxides and hot alcohol. Insoluble in water.
IUPAC-Name 2-Amino-3,7-Dihydropurin-6-Thion
Formelmasse 167.19
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Thioguanine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Thioguanine
Name des Produkts
6-Thioguanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >