Learn More
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10522622
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10522622
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Artikelnummer. 10522622
Marke: Thermo Scientific Maybridge BTB07054DA
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 27372-38-9
Summenformel C5H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 142.114
MDL-Nummer MFCD00052030
InChI-Schlüssel VUADWGRLHPTYPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxopyridazine-3-carboxylic acid, unii-ot09ztp07e, ot09ztp07e, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo, 1,4,5,6-tetrahydro-6-oxo-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,4,5-trihydropyridazine-3-carboxylic acid, pubchem19274Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 99621
IUPAC-Name 6-Oxo-4,5-Dihydro-1H-Pyridazin-3-Carbonsäure
SMILES C1CC(=O)NN=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 142.11
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-Oxo-1,4,5,6-tetrahydropyridazin-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >