Learn More
6-Methyl-3(2H)-pyridazinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364639
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Methyl-3(2H)-pyridazinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364639
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11364639
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14471.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13327-27-0
Summenformel C5H6N2O
Molekulargewicht (g/mol) 110.12
MDL-Nummer MFCD00039720
InChI-Schlüssel QZWIXLPWMGHDDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methylpyridazin-3 2h-one, 6-methyl-3 2h-pyridazinone, 6-methylpyridazin-3-ol, 6-methyl-2h-pyridazin-3-one, 6-methyl-3-pyridazinone, 3-hydroxy-6-methylpyridazine, 3 2h-pyridazinone, 6-methyl, 6-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one, 6me3oxopyridazMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 83346
IUPAC-Name 3-Methyl-1H-Pyridazin-6-on
SMILES CC1=NNC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Schmelzpunkt 143°C to 145°C
Menge 25 g
Beilstein 109928
Formelmasse 110.12
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10198159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14471.14,A14471.06
Chargennummer5010R22N Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14471.14,A14471.06
Chargennummer10060082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14471.14,A14471.06
ChargennummerD1336B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14471.14,A14471.06
ChargennummerJ5353A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14471.14,A14471.06
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-Methyl-3(2H)-pyridazinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >