Learn More
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15441759
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441759
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15441759
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64512.03
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14446-24-3
Summenformel C9H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 149.193
MDL-Nummer MFCD01717047
InChI-Schlüssel SCMZIFSYPJICCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-6-ol, 1,2,3,4-tetrahydro-6-isoquinolinol, 6-isoquinolinol, 1,2,3,4-tetrahydro, pubchem13941, 6-hydroxytetrahydroisochinolin, ksc376k4j, 6-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 26698
IUPAC-Name 1,2,3,4-Tetrahydroisochinolin-6-ol
SMILES C1CNCC2=C1C=C(C=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Schmelzpunkt 192°C to 193°C
Menge 1 g
Beilstein 127578
Formelmasse 149.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer81400914 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH64512.MD,H64512.03
Name des Produkts
6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >