Learn More
(-)-Bicuculinmethodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15498649
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(-)-Bicuculinmethodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498649
50 mg, 50 Milligramm
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Artikelnummer. 15498649
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J67150.MF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 40709-69-1 | C21H20INO6 | 509.296 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (-)-Bicuculline methiodide
CAS 40709-69-1
Farbe Gelb
Summenformel C21H20INO6
MDL-Nummer MFCD00078966
Menge 50 mg
UN-Nummer UN1544
Beilstein 5419649
Synonym --bicuculline methiodide, bicuculline methiodide, 1 s ,9 r---bicuculline methiodide, 5s-5-6r-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium iodide, 1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium, 5-6r-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-, iodide, 5s, 1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium, 5-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-, iodide, r-r*,s*, opera_id_515, --bicucullinemethiodide, 1 s ,9 r---bicuculline methiodide hpce, 5r-5-6s-6,8-dihydro-8-oxofuro 3,4-e-1,3-benzodioxol-6-yl-5,6,7,8-tetrahydro-6,6-dimethyl-1,3-dioxolo 4,5-g isoquinolinium iodide
InChI-Schlüssel HKJKCPKPSSVUHY-GRTNUQQKSA-M
SMILES C[N+]1(CCC2=CC3=C(C=C2C1C4C5=C(C6=C(C=C5)OCO6)C(=O)O4)OCO3)C.[I-]
IUPAC-Name (6R)-6-[(5S)-6,6-Dimethyl-7,8-Dihydro-5H-[1,3]Dioxolo[4,5-g]Isochinolin-6-ium-5-yl]-6H-Furo[3,4-g][1,3]Benzodioxol-8-on;iodid
Molekulargewicht (g/mol) 509.296
PubChem CID 104871
Formelmasse 509.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(-)-Bicuculinmethodid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >