Learn More
6-Bromhexannitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11324649
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Bromhexannitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324649
10 g
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Artikelnummer. 11324649
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10400.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6621-59-6
Summenformel C6H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 176.06
MDL-Nummer MFCD00013834
InChI-Schlüssel PHOSWLARCIBBJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromocapronitrile, 6-bromohexanonitrile, hexanenitrile, 6-bromo, 5-bromopentyl cyanide, 6-bromo-hexanenitrile, 6-bromanylhexanenitrile, pubchem12505, acmc-1b5au, 6-bromohexanenitrile, phoswlarcibbjz-uhfffaoysaMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 81093
IUPAC-Name 6-Bromhexansäurenitril
SMILES BrCCCCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromohexanenitrile
Dichte 1.328
Siedepunkt 134°C to 135°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4775
Menge 10 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1744172
Formelmasse 176.06
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10181044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10400.09
Chargennummer10236195 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10400.09
ChargennummerGBFA014012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10400.09
Chargennummer10211520 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10400.09
ChargennummerA22U035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10400.09
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-Bromhexannitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >