Learn More
6-Bromhexannitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11468583
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
6-Bromhexannitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468583
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11468583
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10400.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6621-59-6
Summenformel C6H10BrN
Molekulargewicht (g/mol) 176.06
MDL-Nummer MFCD00013834
InChI-Schlüssel PHOSWLARCIBBJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromocapronitrile, 6-bromohexanonitrile, hexanenitrile, 6-bromo, 5-bromopentyl cyanide, 6-bromo-hexanenitrile, 6-bromanylhexanenitrile, pubchem12505, acmc-1b5au, 6-bromohexanenitrile, phoswlarcibbjz-uhfffaoysa
PubChem CID 81093
IUPAC-Name 6-Bromhexansäurenitril
SMILES BrCCCCCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromohexanenitrile
Dichte 1.328
Siedepunkt 134°C to 135°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Brechungsindex 1.4775
Menge 5 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1744172
Formelmasse 176.06
Reinheit (%) 97%
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-Bromhexannitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >