Learn More
6-Brom-5-methylpyridin-3-boronsäure, 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15443637
6-Brom-5-methylpyridin-3-boronsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15443637
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15443637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27221.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1003043-34-2
Summenformel C6H7BBrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.841
MDL-Nummer MFCD08274468
InChI-Schlüssel IPCXBKSYMWZLBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-3-methylpyridine-5-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 2-bromo-3-methyl-5-pyridineboronic acid, 5-borono-2-bromo-3-picoline, 6-bromo-5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-bromo-3-picoline-5-boronic acid, 6-bromo-5-methyl-3-pyridyl boronic acid, pubchem5081, acmc-2097ocMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 17750219
IUPAC-Name (6-Brom-5-Methylpyridin-3-yl)Boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(N=C1)Br)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 6-Bromo-5-methylpyridine-3-boronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 215.84
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS21D047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number
Chargennummer10207688 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
6-Brom-5-methylpyridin-3-boronsäure, 95 %, Thermo Scientific™ >