Learn More
2-Brompyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10366070
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Brompyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10366070
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10366070
Marke: Thermo Scientific Acros 107401000
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-04-6
Summenformel C5H4BrN
Molekulargewicht (g/mol) 158
MDL-Nummer MFCD00006219
InChI-Schlüssel IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromopyridine, pyridine, 2-bromo, 2-bromo-pyridine, 2-pyridyl bromide, alpha-bromopyridine, beta-bromopyridine, bromopyridine, 2-bromopyridin, 2-bromo pyridine, unii-7z7mlc4vd8Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7973
ChEBI CHEBI:51574
IUPAC-Name 2-Brompyridin
SMILES C1=CC=NC(=C1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopyridine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.6500g/mL
Siedepunkt 192°C to 194°C (761.0 mmHg)
Flammpunkt 54°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)Br
Brechungsindex 1.5705 to 1.5725
Menge 100 mL
Beilstein 20, 233
Relative Dichte 1.65
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2.5g/L water (20°C)
Formelmasse 158
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467612 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number107401000,107400250,107405000
ChargennummerA0445491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2022 Catalog Number107401000,107400250,107405000
ChargennummerA0404041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2021 Catalog Number107401000,107400250,107405000
ChargennummerA0431334 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2021 Catalog Number107401000,107400250,107405000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromopyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2-Brompyridin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >