Learn More
Labcon™ 50 ml-PerformR™ -Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Mit schwarzen seitlichen Graduierungen und weißer Schreibfläche
16.20 CHF - 244.00 CHF
Spezifikation
Writing Area Ja
Form Cylindrical
Bodenform Konisch
Produkttyp Konisches Röhrchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Verschlusstyp Sterilität Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlusstyp Sterilität Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16674052
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon™
3186-345-006-9
Flache Kappen Steril 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton
207.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16684052
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon™
3187-345-006-9
Steckverschlusskappen Steril 50 Röhrchen/Beutel, 10 Beutel/Karton N/A N/A N/A
16684062
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon™
3196-335-016-9
Flache Kappen Steril 25 Röhrchen/Wiederverwendbares Polypropylengestell, 12 Gestelle/Karton.
193.00 CHF
300 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16694062
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon™
3196-870-006-9
Flache Kappen Unsteril 500 Röhrchen/Beutel, 500 Verschlüsse in separatem Beutel, 500 Röhrchen und Verschlüsse/Karton.
181.00 CHF
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17537906
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon™
3197-335-016-9
Stopfenform Steril 25 Röhrchen pro Kunststoffgestell
16.20 CHF
25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17547906
Unterlagen ansehen
Labcon™
3197-870-006-9
Stopfenform Unsteril 500 Röhrchen/Beutel, 500 Verschlüsse in separatem Beutel
244.00 CHF
500 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Konisches Zentrifugenröhrchen
  • ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
  • Polypropylen USP Klasse VI Harz
  • Zentrifugieren bis 12.500 g
  • Einfrierbar bis -80 °C
  • Die Röhrchen sind autoklavierbar
  • Fassungsvermögen: 50 ml
  • Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Cylindrical
Konisch
Konisches Röhrchen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ 50 ml-PerformR™ -Zentrifugenröhrchen