Learn More
Labcon™ 50 ml-PerformR™ -Zentrifugenröhrchen
Mit schwarzen seitlichen Graduierungen und weißer Schreibfläche
Marke: Labcon™ 3196-870-006-9
163.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24317" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zentrifugation bis 12.500 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Die Röhrchen sind autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Especificaciones
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Purple | |
50 ml | |
Polypropylenharz | |
500/Packung | |
500 Röhrchen/Beutel, 500 Verschlüsse in separatem Beutel, 500 Röhrchen und Verschlüsse/Karton. | |
PerformR™ | |
Yes | |
Cylindrical | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Konisch | |
Yes | |
115 mm | |
Yes | |
Konisches Röhrchen |
Polyethylen | |
Naturfarben | |
Ja | |
Centrifuges, Rotators, Shakers | |
500 Röhrchen / Beutel/500 Kappen in separatem Beutel/500 Röhrchen und Kappen / Karton | |
Unsteril | |
Yes | |
Autoklavierbar | |
115 mm | |
Ja | |
Flache Kappen | |
Ja | |
29 mm | |
0,1 bis 45 ml in 0,1 ml-Schritten | |
12,500 x g |
Ofertas especiales
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.