Learn More
Labcon™ 50 ml-PerformR™ -Zentrifugenröhrchen
Mit schwarzen seitlichen Graduierungen und weißer Schreibfläche
Marke: Labcon™ 3197-335-016-9
15.39 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zentrifugation bis 12.500 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Die Röhrchen sind autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
USP-Klasse VI | |
Purple | |
Ja | |
Centrifuges, Rotators, Shakers | |
25 Röhrchen pro Kunststoffgestell | |
PerformR™ | |
Yes | |
Cylindrical | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Stopfenform | |
Ja | |
29 mm | |
Konisches Röhrchen |
Polyethylen | |
50 ml | |
Polypropylenharz | |
25 Tubes/Reusable Rack, 12 Rack/Cs. | |
Steril | |
Yes | |
Autoklavierbar | |
115 mm | |
Konisch | |
Yes | |
115 mm | |
Yes | |
12,500 x g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ 50 ml-PerformR™ -Zentrifugenröhrchen > Zentrifugenröhrchen; Verschlussart: Steckverschluss; Sterilität: Steril; Typ: Konisches Röhrchen; Bodenform: Konisch; Menge: 25 Röhrchen pro Kunststoffgestell
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur