Learn More
Labcon™ 50 ml-PerformR™ -Zentrifugenröhrchen
Mit schwarzen seitlichen Graduierungen und weißer Schreibfläche
Marke: Labcon™ 3196-335-016-9
143.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24317" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Zentrifugation bis 12.500 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Die Röhrchen sind autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Purple | |
50 ml | |
Polypropylenharz | |
25/Packung | |
25 Röhrchen/Wiederverwendbares Polypropylengestell, 12 Gestelle/Karton. | |
PerformR™ | |
Yes | |
Cylindrical | |
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei | |
Konisch | |
Yes | |
115 mm | |
Yes | |
Konisches Röhrchen |
Polyethylen | |
Naturfarben | |
Ja | |
Centrifuges, Rotators, Shakers | |
25 Röhrchen / wiederverwendbares Polypropylen-Rack/12 Racks/Karton | |
Steril | |
Yes | |
Autoklavierbar | |
115 mm | |
Ja | |
Flache Kappen | |
Ja | |
29 mm | |
0,1 bis 45 ml in 0,1 ml-Schritten | |
12,500 x g |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen