Learn More
Labcon™ SuperClear™ 5 mL Centrifuge Tubes with Attached Caps
GREENER_CHOICE
Centrifuge tubes with attached flat snap caps, molded graduations, and writing surface.
72.90 CHF - 80.50 CHF
Spezifikation
Art der Kappe Beiliegend
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 5 mL
Material Polypropylenharz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugation
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
16674012
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Labcon™
3048-860-000-9
Naturfarben
76.40 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16684012
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Labcon™
3048-869-000-9
Divers
72.90 CHF
200 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17567896
Unterlagen ansehen
Labcon™
3048-861-000-9
Bernsteinfarben
80.50 CHF
250 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Freezable to -80°C
  • Made in USA
Spezifikation
Spezifikation
Beiliegend
5 mL
Zentrifugation
Unsteril
Ja
25.000 RZB
Autoklavierbar
Polypropylenharz
ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei
SuperClear™
Konisch
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ SuperClear™ 5 mL Centrifuge Tubes with Attached Caps