Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Mikrotiterplattendeckel
Zum Schutz von Proben, Reaktionschargen oder Zellkulturen vor Kontamination und Verdampfung
Marke:  BRAND™
86.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10468053
  • 92.25 CHF / 50 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Hergestellt aus kristallklarem Polystyrol
  • Mit der abgeschnittenen Ecke wird die Ausrichtung des Deckels festgelegt
  • Stapelbar
Deckel mit Kondensationsringen sind für 96-Well-Standardplatten erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Transparent
Unsteril
4.5 mm
50
Microplate Cover
<-20°C
96-Well-Platten mit transparentem Boden und 384-Well-Platten
Polystyrol
384
Nein
No
None
All well shapes
Yes
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ BRANDplates™ Mikrotiterplattendeckel > Für 96-Mikrotiterplatten mit transparentem Boden und für alle 384-Mikrotiterplatten; ohne Kondensationsringe