Learn More
BRAND™ BRANDplates™ Mikrotiterplattendeckel
Zum Schutz von Proben, Reaktionschargen oder Zellkulturen vor Kontamination und Verdampfung
Marke:  BRAND™
88.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10337483
  • 90.60 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Description
  • Hergestellt aus kristallklarem Polystyrol
  • Mit der abgeschnittenen Ecke wird die Ausrichtung des Deckels festgelegt
  • Stapelbar
Deckel mit Kondensationsringen sind für 96-Well-Standardplatten erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Transparent
Unsteril
8 mm
100
Microplate Cover
<-20°C
96-Well-Standardplatte
Polystyrol
96
Ja
No
None
All well shapes
Yes
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000012481 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2025 Catalog Number782150
Chargennummer0000010675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2023 Catalog Number782150
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ BRANDplates™ Mikrotiterplattendeckel > Für 96-Well Standardplatten aus Polystyrol mit Kondensationsringen