Learn More
Thermo Scientific™ 4-Wege Flipper™ Gestelle
Fassen zweiunddreißig 0,5 ml-, zweiunddreißig 1,5 ml-, zwölf 15 ml- oder vier 50 ml-Röhrchen, jedes auf einer anderen Seite mit Thermo Scientific™ 4-Wege Flipper™-Gestellen.
Marke: Thermo Scientific™ 8870
470.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Halten Sie zweiunddreißig 0.5 ml-, zweiunddreißig 1.5 ml-, zwölf 15 ml- oder vier 50 ml-Röhrchen, jedes auf einer anderen Seite: mit Thermo Scientific™ 4-Wege Flipper™ Gestellen.
- Vierseitig benutzbar: für 50mL, 15mL, 1,5mL oder 0,5mL Röhrchen. Mit alphanumerischer Kennzeichnung. Ohne Deckel.
- Farbe: Fluoreszierend grün
Spezifikation
Flipper Rack, 4-seitig | |
Rosa fluoreszierend | |
32 x 0,5 ml-, 32 x 1,5 ml-, 12 x 15 ml- oder 4 x 50 ml-Röhrchen, jeweils auf einer anderen Seite | |
20 Gestelle |
Flipper Rack, 4-seitig | |
0,5 ml, 15 ml, Röhrchen (50 ml) | |
Rechteckig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
29Stunden
19Minuten
25Sekunden
1