Learn More
Thermo Scientific™ 4-Wege Flipper™ Gestelle
GREENER_CHOICE
Fassen zweiunddreißig 0,5 ml-, zweiunddreißig 1,5 ml-, zwölf 15 ml- oder vier 50 ml-Röhrchen, jedes auf einer anderen Seite mit Thermo Scientific™ 4-Wege Flipper™-Gestellen.
505.00 CHF - 553.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Flipper 4-seitiges Gestell
Beschreibung Flipper Rack, 4-seitig
Aufnahmevermögen 0,5 ml, 15 ml, Röhrchen (50 ml)
Positionen 32 x 0,5 ml-, 32 x 1,5 ml-, 12 x 15 ml- oder 4 x 50 ml-Röhrchen, jeweils auf einer anderen Seite
Form Rechteckig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
11520125
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
8860
Orange fluoreszierend
505.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11530125
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
8870
Rosa fluoreszierend N/A
N/A
10321031
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
8850
Grün fluoreszierend
553.00 CHF
20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Halten Sie zweiunddreißig 0.5 ml-, zweiunddreißig 1.5 ml-, zwölf 15 ml- oder vier 50 ml-Röhrchen, jedes auf einer anderen Seite: mit Thermo Scientific™ 4-Wege Flipper™ Gestellen.
  • Vierseitig benutzbar: für 50mL, 15mL, 1,5mL oder 0,5mL Röhrchen. Mit alphanumerischer Kennzeichnung. Ohne Deckel.
  • Farbe: Fluoreszierend grün
Spezifikation
Spezifikation
Flipper 4-seitiges Gestell
0,5 ml, 15 ml, Röhrchen (50 ml)
Rechteckig
Flipper Rack, 4-seitig
32 x 0,5 ml-, 32 x 1,5 ml-, 12 x 15 ml- oder 4 x 50 ml-Röhrchen, jeweils auf einer anderen Seite
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 4-Wege Flipper™ Gestelle