Learn More
(4-Oxo-2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-Benzothiazepin-3-yl)-Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10682515
Zum Warenkorb hinzufügen
(4-Oxo-2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-Benzothiazepin-3-yl)-Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10682515
250 mg, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10682515
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC71601CB
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 17547-79-4
Summenformel C11H11NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 237.27
MDL-Nummer MFCD01416244
InChI-Schlüssel VCSCQLDBPVHQPW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, benzo b perhydrothiazepin-4-one-3-acetic acid, 4-oxo-3,5-dihydro-2h-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 1,5-benzothiazepine-3-aceticacid, 2,3,4,5-tetrahydro-4-oxo, 2-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 2-4-oxo-2h,3h,5h-benzo b 1,4-thiazepin-3-yl acetic acid, 2-4-oxo-3,5-dihydro-2h-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid, 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepine-3-acetic acid, 4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl acetic acid #, 1,5-benzothiazepine-3-acetic acid, 2,3,4,5-tetrahydro-4-oxoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 580528
IUPAC-Name 2-(4-Oxo-3,5-Dihydro-2H-1,5-Benzothiazepin-3-yl)Ethansäure
SMILES OC(=O)CC1CSC2=CC=CC=C2NC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl)acetic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 237.28
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(4-Oxo-2,3,4,5-Tetrahydro-1,5-Benzothiazepin-3-yl)-Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >