Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diltiazem Hydrochlorid, 98 % Artikelnummer.: 15590534
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Diltiazem Hydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 15590534 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
Artikelnummer. 15590534
Marke: Thermo Scientific Chemicals 329080250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diltiazem hydrochloride
CAS 33286-22-5
Schmelzpunkt 210.0°C to 215.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Summenformel C22H26N2O4S·HCl
Menge 25 g
Merck Index 15,3224
Synonym diltiazem hydrochloride, diltiazem hcl, herbesser, dilzene, lacerol, masdil, tildiem, tiazac, mono-tildiem, bi-tildiem
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform, formic acid, methanol
InChI-Schlüssel HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
SMILES CC(=O)OC1C(SC2=CC=CC=C2N(C1=O)CCN(C)C)C3=CC=C(C=C3)OC.Cl
IUPAC-Name [(2S,3S)-5-[2-(Dimethylamino)Ethyl]-2-(4-Methoxyphenyl)-4-Oxo-2,3-Dihydro-1,5-Benzothiazepin-3-yl] Acetat;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 450.99
PubChem CID 62920
ChEBI CHEBI:645509
Formelmasse 450.99
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463761 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number329080010,329080050,329080250
ChargennummerA0403611 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number329080010,329080050,329080250
ChargennummerA0447909 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/12/2022 Catalog Number329080010,329080050,329080250
ChargennummerA0414306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2022 Catalog Number329080010,329080050,329080250
ChargennummerA0431457 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/06/2021 Catalog Number329080010,329080050,329080250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dilthiazem hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals Diltiazem Hydrochlorid, 98 % >