Learn More
4-Nitrophenylphosphat, Dinatriumsalz, Hexahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11985141
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Nitrophenylphosphat, Dinatriumsalz, Hexahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11985141
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11985141
Marke: Thermo Scientific Acros 128860500
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4-Nitrophenylphosphat, Dinatriumsalz, Hexahydrat, 98+ %, C6H4NNa2O6P.6H2O, CAS-Nummer-333338-18-4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 333338-18-4
Summenformel C6H4NNa2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 263.05
MDL-Nummer MFCD00007319
InChI-Schlüssel VIYFPAMJCJLZKD-UHFFFAOYSA-L
Synonym pnpp, disodium 4-nitrophenylphosphate, sodium 4-nitrophenyl phosphate, disodium 4-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, disodium salt, disodium p-nitrophenyl phosphate, phosphoric acid, mono 4-nitrophenyl ester, sodium salt 1:2, p-nitrophenyl phosphate, pnpp liquid substrate systemMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 77949
IUPAC-Name Dinatrium;(4-nitrophenyl)phosphat
SMILES [Na+].[Na+].[O-][N+](=O)C1=CC=C(OP([O-])([O-])=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl phosphate, disodium salt, hexahydrate
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.1% max. free 4-nitrophenol (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel O2NC6H4OP(O)(ONa)2·6H2O
Menge 50 g
Beilstein 06,237
Löslichkeitsinformationen (5% in water) Clear
Formelmasse 371.14
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog Number128860500,128860100
ChargennummerA0458865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog Number128860500,128860100
ChargennummerA0456152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2023 Catalog Number128860500,128860100
ChargennummerA0453064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number128860500,128860100
ChargennummerA0454311 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number128860500,128860100
Name des Produkts
4-Nitrophenylphosphat, Dinatriumsalz, Hexahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >