Learn More
4-Nitrophenylchlorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11385229
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Nitrophenylchlorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11385229
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11385229
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18742.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4-Nitrophenyl chloroformate is used in the synthesis of poly(oxyethylene) modified dextrans. It is also used to prepare a cleavable, heterobifunctional cross-linker for reversible conjugation of amines to thiol-modified DNA. Further, it is used in the synthesis of mixed, activated carbonates, thiocarbonates and activated urethanes. In addition to this, it is used in the preparation of 4-nitrophenyl diazoacetate with diazomethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrophenylchloroformin wird bei der Synthese von poly(oxyethylen)-modifizierten Dextranen verwendet. Es wird auch zur Vorbereitung eines spaltbaren, heterobifunktionalen Kreuzlinkers für die reversible Konjugation von Aminen in Thiol-modifizierter DNA verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Synthese von gemischten, aktivierten Karbonaten, Thiocarbonaten und aktivierten Urethanen verwendet. Außerdem wird es bei der Herstellung von 4-Nitrophenyldiazoacetat mit Diazomethan verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Chloroform, Aceton, Toluol und Benzol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Wasser, Säuren, Alkoholen, Ammoniak, Aminen und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7693-46-1
Summenformel C7H4ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 201.562
MDL-Nummer MFCD00007321
InChI-Schlüssel NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrophenyl chloroformate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl ester, chloroformic acid 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl chloroformate, chloroformic acid p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl carbonochloridate, formic acid, chloro-, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenylchlorocarbonat, 4-nitrophenyl choroformateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 82129
IUPAC-Name (4-Nitrophenyl)carbonchloridat
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenyl chloroformate
Schmelzpunkt 75°C to 82°C
Siedepunkt 159°C to 162°C (19 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Acrid
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 518127
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,chloroform,acetone,toluene and benzene.
Formelmasse 201.57
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10249818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberA18742.14,A18742.06,A18742.22
Chargennummer10238405 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2023 Catalog NumberA18742.14,A18742.06,A18742.22
Chargennummer10246634 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog NumberA18742.14,A18742.06,A18742.22
ChargennummerQ21J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog NumberA18742.14,A18742.06,A18742.22
Chargennummer10210524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18742.14,A18742.06,A18742.22
Name des Produkts
4-Nitrophenylchlorformiat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >