Learn More
4-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11466967
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466967
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11466967
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14376.30
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4-Nitrophenol is used as a precursor to prepare phenetidine, acetophenetidne and pH indicator. Its carboxylate ester derivatives are involved as an active component for the construction of amide moieties in peptide synthesis. It is used as an intermediate in the synthesis of paracetamol and N-acetyl-p-aminophenol dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Nitrophenol wird als Vorstufe bei der Herstellung von Phenetidin, Phenacetin und pH-Indikatoren verwendet. Seine Carboxylatesterderivate sind als aktive Komponenten am Aufbau von funktionellen Amidgruppen an der Peptidsynthese beteiligt. Es wird als Zwischenprodukt bei der Synthese von Paracetamol und N-Acetyl-p-aminophenol-Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Frei löslich in Alkohol, Chloroform, Ether. Frei löslich in Aceton. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-02-7
Summenformel C6H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00007331
InChI-Schlüssel BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenoloMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC-Name 4-Nitrophenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenol
Schmelzpunkt 110°C to 115°C
Dichte 1.48
Siedepunkt 279°C (decomposition)
Flammpunkt 169°C (336°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN1663
Beilstein 1281877
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,6621
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in alcohol,chloroform,ether; Freely soluble in acetone; Slightly soluble in water.
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM29L024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA14376.0B,A14376.30,A14376.0I
ChargennummerY20K023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberA14376.0B,A14376.30,A14376.0I
ChargennummerX21K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberA14376.0B,A14376.30,A14376.0I
ChargennummerW24K028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog NumberA14376.0B,A14376.30,A14376.0I
ChargennummerT31K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog NumberA14376.0B,A14376.30,A14376.0I
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: p-Nitrophenol
Name des Produkts
4-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >