Learn More
4-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10337570
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10337570
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10337570
Marke: Thermo Scientific Acros 157051000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-02-7
Summenformel C6H5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 139.11
MDL-Nummer MFCD00007331
InChI-Schlüssel BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-Hydroxynitrobenzol, p-Hydroxynitrobenzol, p-Nitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenoloMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC-Name 4-Nitrophenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Nitrophenol
Schmelzpunkt 112 °C bis 115 °C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel O2NC6H4OH
Menge 100 g
Beilstein 06, 226
Fieser 01,743; 02,297
Merck Index 15, 6708
Formelmasse 139.11
Reinheit (%) ≥ 98.5 % (GC)
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog Number157052500,157050050,157050051,157050010,157051000
ChargennummerB0149948 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number157052500,157050050,157050051,157050010,157051000
ChargennummerA0453503 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number157052500,157050050,157050051,157050010,157051000
ChargennummerA0402504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number157052500,157050050,157050051,157050010,157051000
ChargennummerA0393846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number157052500,157050050,157050051,157050010,157051000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Name des Produkts
4-Nitrophenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >