Learn More
4-Morpholinophenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10224842
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Morpholinophenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10224842
1 g, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Artikelnummer. 10224842
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC17412DA
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 186498-02-2
Summenformel C10H14BNO3
Molekulargewicht (g/mol) 207.04
MDL-Nummer MFCD03095169
InChI-Schlüssel WHDIUBHAKZDSJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-morpholinophenylboronic acid, 4-morpholinophenyl boronic acid, 4-morpholino phenylboronic acid, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid, 4-morpholin-4-ylphenyl boronic acid, 4-4-boronophenyl morpholine, 4-morpholino phenyl boronic acid, 4-morpholin-4-yl phenylboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinyl phenyl, boronic acid, b-4-4-morpholinyl phenylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2795359
IUPAC-Name (4-Morpholin-4-ylphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Morpholinophenylboronic acid
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 207.04
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Morpholinophenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™ >