Learn More
Linezolid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15502393
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Linezolid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15502393 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15502393
Marke: Thermo Scientific Acros 460592500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Linezolid bzw. Zyvoxid, CAS-Nr. 165800-03-3, ist ein synthetisches Oxazolidinon-Antibiotikum.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Linezolid ist eine Organofluor-Verbindung und ein Acetamid
•Linezolid wirkt durch Hemmung der Initiationskomplexbildung durch Bindung an die ribosomale 50S-Untereinheit
Anwendungen
• Linezolid ist wirksam gegen Staphylokokken und Enterokokken
•Zeigt die höchste Effektivität gegen grampositive Organismen, insbesondere gegen Methicillin-, Vancomycin- und Penicillin-resistente Organismen
• Geeignet für die Forschung zu Antibiotikaresistenz, Kreuzreaktivität und Wirkstoffmechanismen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 165800-03-3
Summenformel C16H20FN3O4
Molekulargewicht (g/mol) 337.35
InChI-Schlüssel TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
Synonym linezolid, zyvox, zyvoxid, s-n-3-3-fluoro-4-morpholinophenyl-2-oxooxazolidin-5-yl methyl acetamide, zyvoxam, linezolide, linezlid, zyvoxa, linezolid usan:inn, unii-isq9i6j12j
PubChem CID 441401
ChEBI CHEBI:63607
IUPAC-Name N-[[(5S)-3-(3-Fluor-4-Morpholin-4-ylphenyl)-2-Oxo-1,3-Oxazolidin-5-yl]Methyl]Acetamid
SMILES CC(=O)NCC1CN(C(=O)O1)C2=CC(=C(C=C2)N3CCOCC3)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linezolid
Schmelzpunkt 181.0°C to 183.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 337.35
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471267 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number460592500,460590010
ChargennummerA0430988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 Catalog Number460592500,460590010
ChargennummerA0398363 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number460592500,460590010
ChargennummerA0393991 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number460592500,460590010
ChargennummerA0400349 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number460592500,460590010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Linezolid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Linezolid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >