Learn More
Thermo Scientific™ 4 ml (13 mm)-Fläschchen mit Schraubgewinde
Diese 4 ml(13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt, verfügen über ein 13-425-Gewinde und eignen sich für eine Vielzahl an Autosamplern.
Marke: Thermo Scientific™ C4015-21
39.36 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese 4 ml(13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse AB) oder Klarglas hergestellt und verfügen über ein 13-425-Gewinde. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Chromacol™.
Empfohlen für folgende Geräte:
?non-ascii?- ?non-ascii?
- Dionex™ ?non-ascii?
- Shimadzu™ ?non-ascii?
- Spark Holland™ ?non-ascii?
- Varian™ ?non-ascii?
- VWR (Merck)/Hitachi™ ?non-ascii?
- Waters™(Wisp Karussell, 48 Positionen) ?non-ascii?
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
100 | |
4 ml | |
45 mm | |
13-425 |
15 mm | |
4 ml | |
<800 μl | |
Schraubverschluss | |
4 ml-Kit mit Schraubgewinde | |
Nein |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
16Stunden
16Minuten
20Sekunden
46 -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
91Stunden
16Minuten
20Sekunden
46Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
47Stunden
16Minuten
20Sekunden
46Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.