Learn More
Thermo Scientific™ 4 ml (13 mm)-Fläschchen mit Schraubgewinde
Diese 4 ml(13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem Glas hergestellt, verfügen über ein 13-425-Gewinde und eignen sich für eine Vielzahl an Autosamplern.
31.30 CHF - 41.43 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 15 mm |
---|---|
Material | Glas |
Volumen (metrisch) | 4 ml |
Anzahl pro Packung | 100 |
Rückstandsvolumen (metrisch) | <800 μl |
Produktcode | Marke | Farbe | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11903499
|
Thermo Scientific™
C4015-21 |
Durchsichtig | Nein |
41.43 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12440188
|
Thermo Scientific™
C4015-2 |
Bernsteinfarben | Nein | N/A | N/A | N/A | |||||
10342485
|
Thermo Scientific™
C4015-2W |
Bernsteinfarben | Ja | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Diese 4 ml(13 mm)-Fläschchen (15 x 45 mm) sind aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse AB) oder Klarglas hergestellt und verfügen über ein 13-425-Gewinde. Zur Auswahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Chromacol™.
- Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung für maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze
- Graduiertes Beschriftungsfeld für die praktische Kennzeichnung der Proben
- Optional erhältliches silanisiertes (deaktiviertes) Glas maximiert die Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
Empfohlen für folgende Geräte:
- Thermo Scientific™ Dionex™
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck)/Hitachi™
- Waters™ (Wisp Karussell, 48 Positionen)
Spezifikation
15 mm | |
4 ml | |
<800 μl | |
Schraubverschluss | |
13-425 |
Glas | |
100 | |
4 ml | |
45 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.