Learn More
4-Methoxytritylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11468823
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Methoxytritylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468823
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Artikelnummer. 11468823
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10545.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14470-28-1 | C20H17ClO | 308.805 g/mol
It is used as selective protecting reagent that is used for primary hydroxyl groups.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es dient als selektives Schutzreagenz, das für primäre Hydroxylgruppen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Toluol.
Hinweise
Es ist hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14470-28-1
Summenformel C20H17ClO
Molekulargewicht (g/mol) 308.805
MDL-Nummer MFCD00000814
InChI-Schlüssel OBOHMJWDFPBPKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxytriphenylchloromethane, 4-methoxytrityl chloride, 4-methoxytriphenylmethyl chloride, 4-monomethoxytrityl chloride, mmtrcl, p-chlorodiphenylmethyl anisole, p-anisylchlorodiphenylmethane, 1-chlorodiphenylmethyl-4-methoxybenzene, chloro 4-methoxyphenyl methylene dibenzene, 4-methoxytritylchlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 84462
IUPAC-Name 1-[chlor(diphenyl)methyl]-4-methoxybenzol
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Methoxytrityl chloride
Schmelzpunkt 121°C to 125°C
Menge 10 g
Beilstein 798425
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in toluene.
Formelmasse 308.81
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10201701 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2022 Catalog NumberA10545.18,A10545.09,A10545.30
Chargennummer10200800 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10545.18,A10545.09,A10545.30
Chargennummer10156752 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10545.18,A10545.09,A10545.30
Chargennummer10129894 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10545.18,A10545.09,A10545.30
Chargennummer10185109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10545.18,A10545.09,A10545.30
Name des Produkts
4-Methoxytritylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >