Learn More
4-(Hydroxymethyl)-tetrahydropyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15431849
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(Hydroxymethyl)-tetrahydropyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431849
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 15431849
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64568.03
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Reagenz zur Identifizierung und Optimierung von Pteridinon-Toll-ähnlichen Rezeptor7-Agonisten verwendet, die zur oralen Behandlung von viraler Hepatitis verwendet werden können. 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran ist auch ein Ausgangsmaterial für [1-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanon, ein Arzneimittel, das als CB2-Cannabinoid-Rezeptor-Agonist wirkt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14774-37-9
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00457804
InChI-Schlüssel YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanolMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2773573
SMILES OCC1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
Siedepunkt 111°C to 115°C (15 mmHg)
Flammpunkt 61°C (142°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 1 g
Beilstein 103069
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name Oxan-4-ylmethanol
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer81302286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberH64568.MD,H64568.06,H64568.03
ChargennummerN16D026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH64568.MD,H64568.06,H64568.03
ChargennummerU06B004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH64568.MD,H64568.06,H64568.03
ChargennummerU17D064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH64568.MD,H64568.06,H64568.03
Chargennummer5010R31P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH64568.MD,H64568.06,H64568.03
Name des Produkts
4-(Hydroxymethyl)-tetrahydropyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >