Learn More
1,8-Cineol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11434983
Zum Warenkorb hinzufügen
1,8-Cineol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434983
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11434983
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12269.AE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Eucalyptol is an ingredient in many brands of mouthwash and cough suppressant. It controls airway mucus hypersecretion and asthma via anti-inflammatory cytokine inhibition. Eucalyptol is an effective treatment for nonpurulent rhinosinusitis. Eucalyptol reduces inflammation and pain when applied topically. It kills leukaemia cells in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eukalyptol ist ein Bestandteil in vielen Mundspülungen und Hustensuppressiva. Es kontrolliert die Hypersekretion und die Atemwege bei Asthma über eine entzündungshemmende Zytokin-Hemmung. Eukalyptol ist eine wirksame Behandlung für nicht-eitrige Rhinosinusitis. Eukalyptol reduziert Entzündungen und Schmerzen bei topischer Anwendung. Es tötet Leukämiezellen in vitro ab.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (3500 mg/l bei 21 °C). Mischbar mit Äther, Alkohol, Chloroform, Eisessigsäure, Ölen. Löslich in Ethanol, Ethylether; schwer löslich in Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Lagern Sie diese Chemikalie unter kühlen Temperaturen und fern von Mineralsäuren und -basen. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. An einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 470-82-6
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00167977
InChI-Schlüssel WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
IUPAC-Name 2,2,4-Trimethyl-3-Oxabicyclo[2.2.2]Octan
SMILES CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cineole
Schmelzpunkt 1°C
Dichte 0.92
Siedepunkt 176°C to 177°C
Flammpunkt 49°C (120°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.4575
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3271
Beilstein 105109
Merck Index 14,3895
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(3500mg/L (at 21°C). Miscible with ether,alcohol,chloroform,glacial acetic acid,oils. Soluble in ethanol,ethyl ether; slightly soluble in carbon tetrachloride.
Formelmasse 154.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252388 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog NumberA12269.AE,A12269.AP
Chargennummer10249708 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/02/2024 Catalog NumberA12269.AE,A12269.AP
Chargennummer10247504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 Catalog NumberA12269.AE,A12269.AP
Chargennummer10247314 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2023 Catalog NumberA12269,A12269.AE,A12269.AP
Chargennummer10239858 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12269.AE,A12269.AP
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,8-Cineole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,8-Cineol
Name des Produkts
1,8-Cineol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >