Learn More
4'-Chloropropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11454733
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4'-Chloropropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454733
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11454733
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11633.14
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6285-05-8
MDL-Nummer MFCD00000626
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Chloropropiophenone
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Siedepunkt 125°C to 126°C (13 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C7H12O
Menge 25 g
Beilstein 1100638
Synonym 4'-chloropropiophenone, 1-4-chlorophenyl propan-1-one, p-chloropropiophenone, 4-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-chlorophenyl, propiophenone, 4'-chloro, propiophenone, p-chloro, ethyl p-chlorophenyl ketone, usaf ek-5296, unii-26ay8wja1eAfficher moins
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
InChI-Schlüssel PUNRPAWKFTXZIW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(CC)(C#C)O
IUPAC-Name 3-ethylpent-1 -yn-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 112.17
PubChem CID 22698
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10130753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/03/2024 Catalog NumberA11633.14,A11633.22
Chargennummer10248967 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2023 Catalog NumberA11633.14,A11633.22
Chargennummer10107411 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11633.14,A11633.22
Chargennummer4588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11633.14,A11633.22
Chargennummer10130753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA11633.14,A11633.22
Name des Produkts
4'-Chloropropiophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >