Learn More
4-Chlor-2-methyl-6-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10534721
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Chlor-2-methyl-6-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10534721 Alle ansehen Solutions de contrôle de la température Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10534721
Marke: Thermo Scientific 326400050
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Namenshinweis 97%
CAS 62790-50-5
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 126°C to 132°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H7ClN2O2
MDL-Nummer MFCD01320687
Menge 5 g
Synonym 4-chloro-2-methyl-6-nitrophenylamine, acmc-1b9ic, 2-amino-5-chloro-3-nitrotoluene, 2-methyl-4-chloro-6-nitroaniline, 4-chloro-2-methyl-6-nitrobenzenamine, 2-amino-5-chloro-3-methylnitrobenzene, benzenamine,4-chloro-2-methyl-6-nitro, benzenamine, 4-chloro-2-methyl-6-nitro
InChI-Schlüssel QDSCDFKGUAONPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(Cl)=CC(=C1N)[N+]([O-])=O
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Methyl-6-Nitroanilin
Molekulargewicht (g/mol) 186.60
PubChem CID 182355
Formelmasse 186.6
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristalle oder Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0246881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog Number
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Chlor-2-methyl-6-nitroanilin, 97 %, Thermo Scientific™ >