Learn More
2-Brom-4-Nitrotoluol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11492647
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7745-93-9
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.034
MDL-Nummer MFCD00007195
InChI-Schlüssel XFZFJQHXWJIBQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-nitrotoluene, benzene, 2-bromo-1-methyl-4-nitro, 3-bromo-4-methylnitrobenzene, toluene, 2-bromo-4-nitro, 3-bromo-4-methyl nitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-5-nitrobenzene, 2-bromo-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem3822, 2-bromo-4nitrotoluene, 2-bromo4-nitrotoluene
PubChem CID 82189
IUPAC-Name 2-Benzol-1-Methyl-4-Nitrobenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-nitrotoluene
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Menge 25 g
Beilstein 1941232
Formelmasse 216.04
Reinheit (%) 98%