Learn More
4-Bromphenylhydrazinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10581411
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Bromphenylhydrazinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10581411
50 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10581411
Marke: Thermo Scientific Acros 162310500
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 622-88-8
Summenformel C6H7BrN2·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 223.51
MDL-Nummer MFCD00012941
InChI-Schlüssel RGGOWBBBHWTTRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromophenylhydrazine hydrochloride, 4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazine hcl, 4-bromo phenyl hydrazine hydrochloride, p-bromophenylhydrazine monohydrochloride, hydrazine, 4-bromophenyl-, monohydrochloride, 1-4-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 4-bromophenylhydrazinehydrochloride, p-bromophenylhydrazine hydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12157
IUPAC-Name (4-bromphenyl)hydrazin;hydrochlorid
SMILES C1=CC(=CC=C1NN)Br.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 210°C to 215°C
Farbe beige-braun bis grau
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4NHNH2·HCl
Menge 50 g
Beilstein 15, 434
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 223.51
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0453341 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number162310500,162310100
ChargennummerA0445082 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Catalog Number162310500,162310100
ChargennummerA0443613 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2023 Catalog Number162310500,162310100
ChargennummerA0453341 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number162310500,162310100
ChargennummerA0450868 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number162310500,162310100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
4-Bromphenylhydrazinhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >