Learn More
Dithizon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11469076
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dithizon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469076
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11469076
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17947.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 60-10-6 | C13H12N4S | 256.33 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungsgebiete
Dithizon dient als Indikator für Metalle. Es wird auch als Chelatbildner für Schwermetalle wie Quecksilber und Blei verwendet. Es wird auch zur Beurteilung der Aufreinigung von humanen Pankreasinselpräparaten eingesetzt. Diese werden für Transplantationen bei Patienten mit Typ-1-Diabetes verwendet.
Löslichkeit
In Ethanol, Chloroform, Dimethylsulfoxid und Pyridin löslich. Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60-10-6
Summenformel C13H12N4S
Molekulargewicht (g/mol) 256.33
MDL-Nummer MFCD00003025
InChI-Schlüssel UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazone
PubChem CID 657262
SMILES S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Dithizone
Schmelzpunkt ∼168°C (decomposition)
Geruch Odorless
Menge 10 g
Beilstein 748838
Merck Index 14,3377
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,chloroform,dimethylsulfoxide,and pyridine. Insoluble aq. soln..
IUPAC-Name 3-(Phenylamino)-1-(phenylimino)thioharnstoff
Formelmasse 256.33
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dithizon
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Dithizon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >