Learn More
4-Brombenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11434174
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Brombenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434174
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11434174
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12518.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
4-Bromobenzoic acid was used to study the metabolic fate of 2-,3-and 4-bromo benzoic acids in rat hepatocytes incubation using high temperature liquid chromatography. It was used in bromine-specific detection of the metabolites of 2-,3-and 4-bromobenzoic acid in the urine and bile of rats by inductively coupled plasma mass spectrometry. It is also used as an intermediate for the synthesis of agrochemicals, pharmaceutical, chemical intermediates and liquid crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Bromobenzoesäure wurde zur Untersuchung des metabolischen Schicksals von 2-,3- und 4-Brombenzoesäuren in der Inkubation von Rattenhepatozyten unter Verwendung der Hochtemperatur-Flüssigkeitschromatographie verwendet. Es wurde bei der brominspezifischen Detektion der Metaboliten von 2-,3- und 4-Brombenzoesäure im Urin und der Galle von Ratten durch induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektrometrie verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für die Synthese von Agrochemikalien, pharmazeutischen und chemischen Zwischenprodukten und Flüssigkristallen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in heißem Wasser. Löslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 586-76-5
Summenformel C7H5BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.02
MDL-Nummer MFCD00002529
InChI-Schlüssel TUXYZHVUPGXXQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo, p-carboxybromobenzene, benzoic acid, p-bromo, p-bromobenzenecarboxylic acid, 4-bromo-benzoic acid, 4-brom-benzoesaeure, 4-carboxybromobenzene, para bromo benzoic acid, 4bromo-benzoic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11464
ChEBI CHEBI:60698
IUPAC-Name 4-Brombenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromobenzoic acid
Schmelzpunkt 253°C to 258°C
Dichte 1.894
Geruch Geruchsneutral
Menge 500 g
Beilstein 1906923
Merck Index 14,1408
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in hot water. Soluble in alcohol and ether.
Formelmasse 201.02
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10252255 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/09/2024 Catalog NumberA12518.14,A12518.36,A12518.22
Chargennummer10249589 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberA12518.14,A12518.36,A12518.22
Chargennummer10248925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/12/2023 Catalog NumberA12518.14,A12518.36,A12518.22
Chargennummer10244863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA12518.14,A12518.36,A12518.22
Chargennummer10193296 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog NumberA12518.14,A12518.36,A12518.22
Name des Produkts
4-Brombenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >